Béchers, forme basse
1000 ml, , 149 mm, 102 mm, 100 ml
N° de catalogue HIRS7600193
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
N° de catalogue HIRS7600193
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
1000 ml, , 149 mm, 102 mm, 100 ml
Prix
47,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Cleaning up to maximum +60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
With printed blue scale, beaded rim and spout.
 : ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    102 mm
  • Intervalle de graduation:
    100 ml
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    149 mm
  • Seq:
    11