Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
500 ml, , 122 mm, 88 mm, 50 ml
N° de catalogue HIRS7600190
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
N° de catalogue HIRS7600190
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
500 ml, , 122 mm, 88 mm, 50 ml
Prix
33,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Cleaning up to maximum +60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
With printed blue scale, beaded rim and spout.
 : ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    88 mm
  • Intervalle de graduation:
    50 ml
  • Capacité:
    500 ml
  • Hauteur:
    122 mm
  • Seq:
    08