Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
400 ml, , 109 mm, 77 mm, 50 ml
N° de catalogue HIRS7600189
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
N° de catalogue HIRS7600189
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
400 ml, , 109 mm, 77 mm, 50 ml
Prix
32,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Cleaning up to maximum +60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
With printed blue scale, beaded rim and spout.
Certifications: ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    77 mm
  • Intervalle de graduation:
    50 ml
  • Capacité:
    400 ml
  • Hauteur:
    109 mm
  • Seq:
    07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.