Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach

Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach

2 ml, 0,01 ml, 0,01 ± ml
N° de catalogue HIRS3300240
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach
N° de catalogue HIRS3300240
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach
Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach

2 ml, 0,01 ml, 0,01 ± ml

Prix
214,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Micro burette, modèle Bang, classe AS, DURAN®, graduation bleue, conformité certifiée, avec identification du lot datée.

  • Robinet droit avec clé rodée normalisée ou clé PTFE
  • Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
  • Graduation en anneau du point principal

Certifications: Calibré pour EX, DIN EN ISO 385.

Spécifications
  • Capacité:
    2 ml
  • Division:
    0,01 ml
  • Tolérance:
    0,01 ± ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.