Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach
5 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml
N° de catalogue HIRS3300152
Fournisseur: HIRSCHMANN
Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach
N° de catalogue HIRS3300152
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Micro burette, modèle Bang, classe AS, DURAN®, graduation bleue, conformité certifiée, avec identification du lot datée.
- Robinet droit avec clé rodée normalisée ou clé PTFE
- Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
- Graduation en anneau du point principal
Certifications: Calibré pour EX, DIN EN ISO 385.
Documents
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Documentation produit
Spécifications
- Capacité:5 ml
- Seq:02
- Division:0,02 ml
- Tolérance:0,01 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



