Burettes à robinet latéral, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 500 mm, 0,03 ± ml
N° de catalogue 612-9971
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En verre DURAN®, classe AS.
- Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
- Bande photophore, trait circulaire aux points principaux
- Graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Documentation produit
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Division:0,05 ml
- Tolérance:0,03 ± ml
- Longueur:500 mm