Burettes à robinet latéral, Schellbach
Burettes à robinet latéral, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 500 mm, 0,02 ± ml
N° de catalogue 612-9967
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Burettes à robinet latéral, Schellbach
N° de catalogue 612-9967
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Burettes à robinet latéral, Schellbach
Burettes à robinet latéral, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 500 mm, 0,02 ± ml
Prix
85,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre DURAN®, classe AS.
  • Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
  • Bande photophore, trait circulaire aux points principaux
  • Graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Division:
    0,02 ml
  • Tolérance:
    0,02 ± ml
  • Longueur:
    500 mm