Burettes, lateral stopcock, Schellbach
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 500 mm, 0,045 ± ml
N° de catalogue HIRS3210370
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
N° de catalogue HIRS3210370
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 500 mm, 0,045 ± ml
Prix
88,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burette, class B, DURAN® borosilicate glass 3.3, with blue graduation.
  • Lateral glass stopcock with glass key or PTFE spindle
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
Certifications: Calibrated for EX, DIN EN ISO 385.
Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Seq:
    05
  • Division:
    0,05 ml
  • Tolérance:
    0,045 ± ml
  • Longueur:
    500 mm