Burettes, lateral stopcock, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 500 mm, 0,03 ± ml
N° de catalogue 612-9821
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
N° de catalogue 612-9821
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 500 mm, 0,03 ± ml
Prix
61,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burette, class B, DURAN® borosilicate glass 3.3, with blue graduation.
  • Lateral glass stopcock with glass key or PTFE spindle
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
Certifications: Calibrated for EX, DIN EN ISO 385.
Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,02 ml
  • Tolérance:
    0,03 ± ml
  • Longueur:
    500 mm