Burettes à robinet droit, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Catalog # 612-5758
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
En verre DURAN®, classe AS.
- Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
- Bande photophore, trait circulaire aux points principaux, graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
HIRS3140170_TDS_EN
Datasheet
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifications
- Capacité:25 ml
- Seq:11
- Division:0,05 ml
- Tolérance:0,03 ± ml