Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
N° de catalogue 612-3554
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
N° de catalogue 612-3554
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml

Prix
95,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En verre DURAN®, classe AS.

  • Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
  • Bande photophore, trait circulaire aux points principaux, graduation bleue

Longueur de la graduation: 500 mm

Scale length: 500 mm

Certifications: DIN EN ISO 385

Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,10 ml
  • Tolérance:
    0,05 ± ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.