Burettes à robinet droit, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
N° de catalogue 612-3553
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En verre DURAN®, classe AS.
- Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
- Bande photophore, trait circulaire aux points principaux, graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
: DIN EN ISO 385
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Seq:02
- Division:0,05 ml
- Tolérance:0,03 ± ml
- Cat. No.:612-3553