Éprouvettes graduées
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7 ± ml
Catalog # 612-3034
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, verre borosilicaté, forme haute, classe B.
- Étalonnées en contenance « In »
- Base en verre hexagonale, avec bec
- Graduations ambrées
* En plus de la norme DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Specifications
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:470 mm
- Seq:08
- Division:10 ml
- Tolérance:7 ± ml