Pipette de dilution Demeter
Pipette de dilution Demeter
1/1,1 ml
N° de catalogue 612-1032
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Pipette de dilution Demeter
N° de catalogue 612-1032
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Pipette de dilution Demeter
Pipette de dilution Demeter
1/1,1 ml
Prix
11,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Graduation de couleur bleue
  • Pipettes de dilution à 2 repères 1 et 1,1 ml ou a à 4 repères 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Longueur: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certifications: DIN 12 838 et DIN 12 839
Spécifications
  • Capacité:
    1/1,1 ml