ContactUsLinkComponent
PIPETTE GRADUEE ENTRE TRAITS, CLASSE AS, AVEC SIGNE DE CONFORMITE, LONGUEUR (MM): 360, DIVISION (ML): 0.1, CAPACITE (ML): 1, TOLERAN CE (± ML): 0.007 1 * 1 Pce
N° de catalogue HIRS1100235
Fournisseur:  HIRSCHMANN
PIPETTE GRADUEE ENTRE TRAITS, CLASSE AS, AVEC SIGNE DE CONFORMITE, LONGUEUR (MM): 360, DIVISION (ML): 0.1, CAPACITE (ML): 1, TOLERAN CE (± ML): 0.007 1 * 1 Pce
N° de catalogue HIRS1100235
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Frequently Bought Together