Caps for LC vials
Crimp caps, PTFE/silicone, 20 mm
N° de catalogue HEWL9301-1425
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø:20 mm
- Septum:PTFE/silicone
- Désignation:Crimp caps
- Seq:04