Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Caps for LC vials

Caps for LC vials

Screw caps, for 6 ml vials, 16 mm
N° de catalogue HEWL9301-1379
Fournisseur:   Agilent
Caps for LC vials
N° de catalogue HEWL9301-1379
Fournisseur:  Agilent
Caps for LC vials
Caps for LC vials

Screw caps, for 6 ml vials, 16 mm

Prix
30,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    16 mm
  • Désignation:
    Screw caps, for 6 ml vials
  • Seq:
    05
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.