Tools
Hex key, 3 mm, 12 cm long, straight handle
N° de catalogue HEWL8710-2411
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Hex key, 3 mm, 12 cm long, straight handle