ICP multi-element standards
ICP multi-element standards
Multi-element calibration Standard-3, 100 ml, (10 elements in diluted 10% hydrochloric acid and 1% nitric acid) Sb, Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Te, Sn, 10 mg/L, 10% HCl, 1
N° de catalogue HEWL8500-6948
Fournisseur:   Agilent
ICP multi-element standards
N° de catalogue HEWL8500-6948
Fournisseur:  Agilent
Numéro CAS:  
ICP multi-element standards
ICP multi-element standards
Multi-element calibration Standard-3, 100 ml, (10 elements in diluted 10% hydrochloric acid and 1% nitric acid) Sb, Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Te, Sn, 10 mg/L, 10% HCl, 1
Numéro CAS:  
Prix
561,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Multi-element calibration Standard-3, 100 ml, (10 elements in diluted 10% hydrochloric acid and 1% nitric acid) Sb, Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Te, Sn