ICP multi-element standards
ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H20/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr, 10 mg/L, 1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂, 1
N° de catalogue HEWL8500-6942
Fournisseur:   Agilent
ICP multi-element standards
N° de catalogue HEWL8500-6942
Fournisseur:  Agilent
Numéro CAS:  
ICP multi-element standards
ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H20/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr, 10 mg/L, 1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂, 1
Numéro CAS:  
Prix
385,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H<sub>2</sub>0/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr