ICP multi-element standards
ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-2A, 100 ml, (27 elements in diluted nitric acid) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn, 10 mg/L, 5% HNO₃, 1
N° de catalogue HEWL8500-6940
Fournisseur:   Agilent
ICP multi-element standards
N° de catalogue HEWL8500-6940
Fournisseur:  Agilent
Numéro CAS:  
ICP multi-element standards
ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-2A, 100 ml, (27 elements in diluted nitric acid) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn, 10 mg/L, 5% HNO₃, 1
Numéro CAS:  
Prix
704,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Multi-element calibration standard-2A, 100 ml, (27 elements in diluted nitric acid) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
Spécifications