Inserts d'injection
Inserts d'injection
Insert d'injection directe, droit, non désactivé (pour échantillons de gaz Headspace ou Purge and Trap), 140 μl, 1,5 mm
N° de catalogue HEWL5183-4709
Fournisseur:   Agilent
Inserts d'injection
N° de catalogue HEWL5183-4709
Fournisseur:  Agilent
Inserts d'injection
Inserts d'injection
Insert d'injection directe, droit, non désactivé (pour échantillons de gaz Headspace ou Purge and Trap), 140 μl, 1,5 mm
Prix
130,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
  • Consistent high level of inertness
Spécifications
  • Ø int.:
    1,5 mm
  • Désignation:
    Insert d'injection directe, droit, non désactivé (pour échantillons de gaz Headspace ou Purge and Trap), 140 μl
  • Seq:
    48