Inserts d'injection
Insert PTV, déflecteur unique, laine de verre, désactivé, 180 µl, 2 mm
  HEWL5183-2038
 :   Agilent
Inserts d'injection
  HEWL5183-2038
 :  Agilent
Inserts d'injection
Inserts d'injection
Insert PTV, déflecteur unique, laine de verre, désactivé, 180 µl, 2 mm
44,00 €
1 * 1 ST
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
  • Consistent high level of inertness
  • Ø int.:
    2 mm
  • Désignation:
    Insert PTV, déflecteur unique, laine de verre, désactivé, 180 µl
  • Seq:
    60