Inserts d'injection
Inserts d'injection
Insert PTV, déflecteur unique, désactivé, 200 µl, 2 mm
N° de catalogue HEWL5183-2036
Fournisseur:   Agilent
Inserts d'injection
N° de catalogue HEWL5183-2036
Fournisseur:  Agilent
Inserts d'injection
Inserts d'injection
Insert PTV, déflecteur unique, désactivé, 200 µl, 2 mm
Prix
37,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
  • Consistent high level of inertness
Spécifications
  • Ø int.:
    2 mm
  • Désignation:
    Insert PTV, déflecteur unique, désactivé, 200 µl
  • Seq:
    58