Inserts à microvolume certifiés pour flacons à ouverture large
Inserts, with polymer feet, graduated to 300 µl in increments of 100 µl, 0,25 ml, Conical bottom, PP, Non
N° de catalogue HEWL5182-0549
Fournisseur: Agilent
Inserts à microvolume certifiés pour flacons à ouverture large
N° de catalogue HEWL5182-0549
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Capacité:0,25 ml
- Désignation:Inserts, with polymer feet, graduated to 300 µl in increments of 100 µl
- Matière:PP
- Seq:08
- Fond:Conical bottom