Inserts à microvolume certifiés pour flacons à ouverture large
Inserts, with polymer feet, 0,25 ml, Conical bottom, Verre, Non
N° de catalogue 548-0748
Fournisseur: Agilent
Inserts à microvolume certifiés pour flacons à ouverture large
N° de catalogue 548-0748
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Capacité:0,25 ml
- Désignation:Inserts, with polymer feet
- Matière:Verre
- Seq:01
- Fond:Conical bottom