Inserts d'injection
Inserts d'injection
Joint torique en graphite pour insert sans division, températures supérieures à 350 °C, 9,63 mm, 6,52 mm
Catalog # HEWL5180-4173
Supplier:   Agilent
Inserts d'injection
Catalog # HEWL5180-4173
Supplier:  Agilent
Inserts d'injection
Inserts d'injection
Joint torique en graphite pour insert sans division, températures supérieures à 350 °C, 9,63 mm, 6,52 mm
Price
94,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
  • Consistent high level of inertness
Specifications
  • Ø ext.:
    9,63 mm
  • Ø int.:
    6,52 mm
  • Désignation:
    Joint torique en graphite pour insert sans division, températures supérieures à 350 °C
  • Seq:
    54