Macro cuvettes
Macro, 7 ml, 20 mm, Quartz
HEWL5063-6553
: Agilent
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
- Trajet optique:20 mm
- Type:Macro
- Volume:7 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Seq:015
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation