Macro cuvettes
Macro, 7 ml, 20 mm, Verre
N° de catalogue HEWL5063-6551
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Spécifications
- Trajet optique:20 mm
- Type:Macro
- Volume:7 ml
- Matière fenêtre:Verre
- Seq:014
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HEWL5063-6577Plateau pour 16 cellules spectrophotométriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 24,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix