Macro cuvettes
Macro cuvettes
Macro, 1,75 ml, 5 mm, Quartz
N° de catalogue HEWL5061-3386
Fournisseur:   Agilent
Macro cuvettes
N° de catalogue HEWL5061-3386
Fournisseur:  Agilent
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Macro, 1,75 ml, 5 mm, Quartz
Prix
269,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
Spécifications
  • Trajet optique:
    5 mm
  • Type:
    Macro
  • Volume:
    1,75 ml
  • Matière fenêtre:
    Quartz
  • Seq:
    006
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5061-3390
    Espaceur pour cellule 5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 162,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5061-3388
    Espaceur pour cellule 1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 162,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5063-6577
    Plateau pour 16 cellules spectrophotométriques
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 24,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL9300-0761
    Papiers de nettoyage de lentille
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 14,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5061-3389
    Espaceur pour cellule 2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 162,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL9301-1161
    Barreaux d'agitation, LxØ: 7x5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 20,00 €