Bacs à instruments
Bacs à instruments
200x100x50 mm
N° de catalogue 216-1403
Bacs à instruments
N° de catalogue 216-1403
Bacs à instruments
Bacs à instruments
200x100x50 mm
Prix
43,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre épais.
  • Stérilisation à l'air chaud jusqu'à 180 °C
  • Robustesse
  • Couvercle en acier inoxydable à commander séparément
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Spécifications
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    200x100x50 mm