Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bacs à instruments

Bacs à instruments

200×100×100 mm
N° de catalogue 216-1408
Bacs à instruments
N° de catalogue 216-1408
Bacs à instruments
Bacs à instruments

200×100×100 mm

Prix
62,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En verre épais.

  • Stérilisation à l'air chaud jusqu'à 180 °C
  • Robustesse
  • Couvercle en acier inoxydable à commander séparément

Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.

Spécifications
  • Seq:
    04
  • l×p×h:
    200×100×100 mm