Bacs à instruments
120×60×40 mm
N° de catalogue 216-1401
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
En verre épais.
- Stérilisation à l'air chaud jusqu'à 180 °C
- Robustesse
- Couvercle en acier inoxydable à commander séparément
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Spécifications
- Seq:01
- l×p×h:120×60×40 mm



