Pipettes graduées, avec piston
Pipettes graduées, avec piston
10 ml, 0,1 ml, ±0,075 ml, orange
Catalog # HECH42548048
Pipettes graduées, avec piston
Catalog # HECH42548048
Pipettes graduées, avec piston
Pipettes graduées, avec piston
10 ml, 0,1 ml, ±0,075 ml, orange
Price
29,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Safety measuring pipettes with interchangeable ground-in piston, standard type.
  • Tolerance 1,5 times higher than the official tolerance of class AS
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Zero at top, calibrated
  • Fire-polished tip
Packaging: Each pipette is packed in a plastic tube.
Specifications
  • Code couleur:
    orange
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    04
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    ±0,075 ml