Pipettes graduées, avec piston
Pipettes graduées, avec piston
1 ml, 0,01 ml, ±0,010 ml, jaune
N° de catalogue HECH42548020
Pipettes graduées, avec piston
N° de catalogue HECH42548020
Pipettes graduées, avec piston
Pipettes graduées, avec piston
1 ml, 0,01 ml, ±0,010 ml, jaune
Prix
24,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Safety measuring pipettes with interchangeable ground-in piston, standard type.
  • Tolerance 1,5 times higher than the official tolerance of class AS
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Zero at top, calibrated
  • Fire-polished tip
Emballage: Each pipette is packed in a plastic tube.
Spécifications
  • Code couleur:
    jaune
  • Capacité:
    1 ml
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,01 ml
  • Tolérance:
    ±0,010 ml