Cuves à coloration
Portoir pour 10 lames, en verre, sans poignée, - mm
N° de catalogue 631-9321
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Verre sodo-calcique.
- Pour 10 lames standard (76×26 mm)
Système de coloration contenant une cuve à coloration, un portoir et une poignée en acier inoxydable.
Informations de commande: L'insert et la poignée doivent être commandés séparément.
Spécifications
- Désignation:Portoir pour 10 lames, en verre, sans poignée
- l×p×h:- mm