Cuves à coloration
Cuves à coloration
Cuve à coloration de type Schiefferdecker, jusqu'à 10 lames
N° de catalogue 631-9313
Cuves à coloration
N° de catalogue 631-9313
Cuves à coloration
Cuves à coloration
Cuve à coloration de type Schiefferdecker, jusqu'à 10 lames
Prix
26,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre sodo-calcique.
  • Trois versions
  • Pour 16 ou 10 lames
  • Selon Hellendahl ou Schiefferdecker
Ces cuves à coloration conviennent aux lames de microscopie standard (76×26 mm).
Spécifications
  • Désignation:
    Cuve à coloration de type Schiefferdecker, jusqu'à 10 lames