Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, incolore, 2, 1,5 mm
N° de catalogue 631-9489
Cavity slides
N° de catalogue 631-9489
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, incolore, 2, 1,5 mm
Prix
179,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Lames de microscopie à cavités.
  • Bords rodés
  • Fabrication en verre transparent
Adaptées aux applications de coloration en microscopie.
Spécifications
  • Nb de puits:
    2
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Cavity slides
  • Seq:
    02
  • Épaisseur:
    1,5 mm