Dissecting forceps
Dissecting forceps, Inox steel, tip width 0,10 mm, tip thickness 0,06 mm, Straight, 110 mm
Catalogus # HARV52-2060
Leverancier: HARVARD APPARATUS
Ga naar:
Product Details & Documents
Micro dissecting forceps with tower tip. Made from stainless steel or Inox steel.
Specificaties
- Type:Straight
- Désignation:Dissecting forceps, Inox steel, tip width 0,10 mm, tip thickness 0,06 mm
- Longueur:110 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.