Analogue stopwatches, split-second addition timer
Chronomètre analogique, levier, 7 rubis, 1/5 seconde, 1/100 minute 30 minutes, 130 grammes, 55 mm
  609-0146
 :   HANHART
Analogue stopwatches, split-second addition timer
  609-0146
 :  HANHART
Analogue stopwatches, split-second addition timer
Analogue stopwatches, split-second addition timer
Chronomètre analogique, levier, 7 rubis, 1/5 seconde, 1/100 minute 30 minutes, 130 grammes, 55 mm
714,00 €
1 * 1 ST
Addition timer for time measurement with interrupt option, also drag indicator for split-time measurement.
  • Chrome plated brass casing, diamond cut
  • Lever, 7 jewels
  • Shock resistant, additional dust and water protection
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Ø:
    55 mm
  • Désignation:
    Chronomètre analogique, levier, 7 rubis, 1/5 seconde, 1/100 minute 30 minutes, 130 grammes