Analogue stopwatches, split-second addition timer
Analogue stopwatches, split-second addition timer
Chronomètre analogique, levier, 7 rubis, 1/100 minute 30 minutes, 130 grammes, 55 mm
N° de catalogue HANH135.0201-0S
Fournisseur:   HANHART
Analogue stopwatches, split-second addition timer
N° de catalogue HANH135.0201-0S
Fournisseur:  HANHART
Analogue stopwatches, split-second addition timer
Analogue stopwatches, split-second addition timer
Chronomètre analogique, levier, 7 rubis, 1/100 minute 30 minutes, 130 grammes, 55 mm
Prix
714,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Addition timer for time measurement with interrupt option, also drag indicator for split-time measurement.
  • Chrome plated brass casing, diamond cut
  • Lever, 7 jewels
  • Shock resistant, additional dust and water protection
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Ø:
    55 mm
  • Désignation:
    Chronomètre analogique, levier, 7 rubis, 1/100 minute 30 minutes, 130 grammes