Aiguilles à dissection
Mi-lancéolée, 50 mm, 0,6 mm
N° de catalogue 233-0100
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique
Spécifications
- Ø:0,6 mm
- Forme:Mi-lancéolée
- Longueur:50 mm
- Seq:04