Aiguilles à dissection
Straight, 50 mm, 0,6 mm
N° de catalogue 631-7174
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique
Spécifications
- Ø:0,6 mm
- Forme:Straight
- Longueur:50 mm
- Seq:03
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique