Pinces à creusets
320 mm, 5 mm
  231-0276
Pinces à creusets
  231-0276
Pinces à creusets
Pinces à creusets
320 mm, 5 mm
86,20 €
1 * 1 ST
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour manipuler facilement et en toute sécurité des creusets en matériaux divers.
  • A double courbure
  • Extrémités striées
  • Résistantes aux acides
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Longueur:
    320 mm
  • Serrage:
    5 mm