Pinces à creusets
250 mm, 4,5 mm
N° de catalogue 231-0275
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour manipuler facilement et en toute sécurité des creusets en matériaux divers.
- A double courbure
- Extrémités striées
- Résistantes aux acides
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
Spécifications
- Longueur:250 mm
- Serrage:4,5 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



