Cuillères
195 mm, 60×44 mm
N° de catalogue 231-0272
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
Spécifications
- Longueur:195 mm
- Taille cuillère:60×44 mm
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.