Cuillères
Cuillères
140 mm, 45×30 mm
N° de catalogue 231-0270
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Cuillères
N° de catalogue 231-0270
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Cuillères
Cuillères
140 mm, 45×30 mm
Prix
17,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
Spécifications
  • Longueur:
    140 mm
  • Taille cuillère:
    45×30 mm