Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 4,0 mm, 210 mm, 12 mm
N° de catalogue 231-2166
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Spatules doubles
N° de catalogue 231-2166
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 4,0 mm, 210 mm, 12 mm
Prix
27,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spatules à double tête en acier WIRONIT.
Spécifications
  • Désignation:
    Double tête, Ø 4,0 mm
  • Longueur:
    210 mm
  • Seq:
    12
  • Largeur de la lame:
    12 mm