Spatules doubles
Double tête, Ø 5,0 mm, 300 mm, 13 mm
  HAMMHWN047-30
Spatules doubles
  HAMMHWN047-30
Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 5,0 mm, 300 mm, 13 mm
30,20 €
1 * 1 ST
Spatules à double tête en acier WIRONIT.
  • Désignation:
    Double tête, Ø 5,0 mm
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    11
  • Largeur de la lame:
    13 mm