Spatules doubles
Double tête, Ø 4,0 mm, 180 mm, 11 mm
N° de catalogue 231-2142
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Spatules doubles
N° de catalogue 231-2142
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 4,0 mm, 180 mm, 11 mm
Prix
22,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spatules à double tête en acier WIRONIT.
Spécifications
  • Désignation:
    Double tête, Ø 4,0 mm
  • Longueur:
    180 mm
  • Seq:
    07
  • Largeur de la lame:
    11 mm